Learn More
CMPD1, MedChemExpress
Código de producto. 16466937
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16466937 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16466937 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108643
MedChemExpress CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
CMPD1 is a selective and non-ATP-competitive p38 MAPK-mediated MK2 phosphorylation inhibitor with apparent Ki (Kiapp) of 330 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CMPD1
CAS 41179-33-3
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20FNO2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (286.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C(O)C=C1)CCCC2=CC=C(C3=CC=CC=C3F)C=C2
Peso molecular (g/mol) 349.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.4
Porcentaje de pureza 98.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation