Learn More
Kimberly-Clark™ WypAll™ X80 Crítico Clean™ Paños de limpieza con código de color verde 7566, 10 paquetes de 25 toallitas resistentes
Código de producto. 11757968
Change view
Click to view available options
Color:
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color unitSize
11757968 Verde paquete de 10
1 options
Código de producto. 11757968 Proveedor Kimberly-Clark™ N.º de proveedor 7566
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los paños de limpieza codificados por color verde están diseñados para tareas de limpieza y mantenimiento difíciles en entornos de procesamiento de alimentos y atención médica. Las toallitas están certificadas para contacto con alimentos y están disponibles en 4 colores para ayudar a evitar la contaminación cruzada. Cantidad 10 paquetes x 25 paños entrelazados, 1 capa (250 en total).
  • Cada paquete contiene 25 paños de limpieza verdes de alta resistencia.
  • Los paños de limpieza duraderos de 1 capa están diseñados para admitir una limpieza codificada por colores.
  • Certificado para contacto con alimentos y disponible en 4 colores diferentes para ayudar a evitar la contaminación cruzada.
  • Avanzado Hydroknit™ La tecnología garantiza que cada paño de limpieza sea resistente y de rápida absorción.
  • Diseñado para mejorar las prácticas de higiene y el cumplimiento normativo en el lugar de trabajo.
  • Especialmente diseñado para tareas difíciles de mantenimiento y limpieza en entornos de procesamiento de alimentos y atención médica.
  • Disponible en un paquete de polietileno higiénico que ayuda a brindar protección contra contaminantes.
  • La dispensación de una sola hoja ayuda a evitar que la suciedad entre en contacto con las toallitas limpiadoras y, al mismo tiempo, controla el uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Paño
Longitud (imperial) 9.055 in
Longitud (métrico) 36.3 cm
Anchura (imperial) 9.055 in
Anchura (métrico) 23.4 cm
Material Papel
Color Verde
Cantidad de embalaje 10/pack