Learn More
Corning™ Matraces Erlenmeyer para sistemas cerrados
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 15584449 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2000 mL
3000 mL
5 L
Incluye:
3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho
Tapón desechable de transferencia aséptica de 100 mm, venteo de 0,2 um, MPC macho
Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC
Forma del fondo:
Abombado
Liso
Plano
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 3
paquete de 4
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye Forma del fondo unitSize
15584449 1 L 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho Plano paquete de 4
15272369 2000 mL 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho Plano paquete de 3
11911941 3000 mL 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho Plano cada uno
15534459 3000 mL Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC Plano paquete de 2
15202379 2000 mL Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC Plano paquete de 3
15469063 1 L Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC Plano paquete de 4
11921941 1 L Tubo de inmersión de 0,25 in, ventilación de 0,2μm, desconexión macho MPC Plano cada uno
15403110 5 L Tapón desechable de transferencia aséptica de 100 mm, venteo de 0,2 um, MPC macho Liso paquete de 2
15413110 5 L Tapón desechable de transferencia aséptica de 100 mm, venteo de 0,2 um, MPC macho Abombado paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15584449 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    752.57€ / paquete de 4
    Ahorro 47.43€
    5% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Con tapones de transferencia premontados
Se ofrecen soluciones de sistemas cerrados completos con tapón de transferencia aséptico premontado en un matraz Erlenmeyer de policarbonato. Un recipiente premontado ofrece una solución aséptica completa y está disponible para tamaños de matraz de 125 ml, 250 ml, 500 ml, 1 l, 2 l, 3 l y 5 l.
Las tapas de transferencia tienen dos puertos: un puerto termina en 0,2 μm filtro, y el otro puerto es un tubo flexible, termosellable y resistente a productos químicos, que termina en un Luer Lock macho o en una conexión rápida de policarbonato macho. Los tubos de inmersión llegan hasta el fondo del matraz para una transferencia aséptica sencilla de sus procesos de manipulación de líquidos.
  • El tamaño oscila entre 125 ml y 5 l
  • MLL o MPC tipos de conectores de tubos
  • Envasado individual
  • Doble bolsa
  • Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10 -6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 33,8 oz
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Descripción 2 puertos; estilo de parte superior: de rosca
Diámetro exterior (imperial) 1/4 pulg.
Diámetro exterior del cuello (métrico) 4,3 cm
Capacidad (métrico) 1 L
Material Policarbonato
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones GMP
Graduaciones 50 mL
Incluye 3,175 mm (0,125 pulg.) de DI, tubo de inmersión, ventilación de 0,2 μm, Luer Lock macho
Estilo de cuello Boca ancha
N.º por caja 4/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Tipo de producto Cell Culture Erlenmeyer Flask
Forma Flat Bottom
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Desechables Un solo uso
Graduated Yes
Mouth Style Ancha
Esterilidad Estéril
Forma del fondo Plano
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad: Este producto no tiene por objeto mitigar la presencia de microorganismos en superficies o en el entorno, donde dichos organismos pueden ser perjudiciales para los seres humanos o el medio ambiente.