Learn More
Closantel, TRC
Código de producto. 30135186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135186 1 g 1 g
30135698 500 mg 500 miligramos
30040475 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5873931G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57808-65-8
Fórmula molecular C22 H14 Cl2 I2 N2 O2
Peso molecular (g/mol) 663.07
Sinónimo N-[5-chloro-4-[(4-chlorophenyl)cyanomethyl]-2-methylphenyl]-2-hydroxy-3,5-diiodobenzamide, Closantel, Clozantin, NSC 335306, Seponver, Zycloz
Nombre IUPAC N-[5-cloro-4-[(4-clorofenil)-cianometil]-2-metilfenilo-2-hidroxi-3,5-diiodobenzamida
SMILES Cc1cc(C(C#N)c2ccc(Cl)cc2)c(Cl)cc1NC(=O)c3cc(I)cc(I)c3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Closantel
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H14Cl2I2N2O2/c1-11-6-15(17(10-27)12-2-4-13(23)5-3-12)18(24)9-20(11)28-22(30)16-7-14(25)8-19(26)21(16)29/h2-9,17,29H,1H3,(H,28,30)
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.8522
Porcentaje de pureza >95%