Learn More
Clorhidrato de cloperastina, TRC
Código de producto. 30008619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30008619 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30008619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC587213250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14984-68-0
Fórmula molecular C20H24ClNO . HCl
Peso molecular (g/mol) 366.3
Sinónimo HT 11, Hustazol, Nitossil, Novotusil, Seki, p-Chlorobenzhydryl 2-(1-piperidyl)ethyl Ether Hydrochloride, 1-[2-[(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-piperidine Hydrochloride, 1-[2-[(4-Chlorophenyl)phenylmethoxy]ethyl]-piperidine Hydrochloride;
Nombre IUPAC 1-[2-[(4-clorofenilo)-fenilmetoxi]etilpiperidina; Cloruro
SMILES Cl.Clc1ccc(cc1)C(OCCN2CCCCC2)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cloperastine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24ClNO.ClH/c21-19-11-9-18(10-12-19)20(17-7-3-1-4-8-17)23-16-15-22-13-5-2-6-14-22;/h1,3-4,7-12,20H,2,5-6,13-16H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.1313
Porcentaje de pureza >95%