Learn More
STEMCELL Technologies ClonaCell™-HY Medium B
Código de producto. 17198111
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17198111 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 17198111 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 03802
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Hybridoma fusion medium (serum-free)
  • ClonaCell™-HY Medium B is a serum-free liquid medium used to wash lymphocytes and parental myeloma cells to remove serum prior to fusion and during the fusion process
  • This medium has been verified for use in mouse and rat hybridoma development and reportedly is compatible for production of hybridomas using lymphocytes from a variety of host animals including human, mouse, rat, and hamster
Especificaciones
Tipo de célula Hibridomas
Para utilizar con (aplicación) Cell Culture; Hybridoma Generation
Cantidad 500 mL