Learn More
Clomipramine hydrochloride
Código de producto. 15424869
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424869 1 g 1 g
15434869 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15424869 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J62485.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Potent, selective 5-HT uptake blocker | CAS: 17321-77-6 | C19H24Cl2N2 | 351.315 g/mol
Potent, selective 5-HT uptake blocker
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17321-77-6
Fórmula molecular C19H24Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 351.315
Número MDL MFCD00069234
Clave InChI WIMWMKZEIBHDTH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo clomipramine hydrochloride, anafranil, clomipramine hcl, 3-3-chloro-10,11-dihydro-5h-dibenzo b,f azepin-5-yl-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, anaphranil, 3-chloroimipramine hydrochloride, chloroimipramine monohydrochloride, chlorimipramine hydrochloride, unii-2lxw0l6gwj
PubChem CID 68539
ChEBI CHEBI:3755
Nombre IUPAC 3-(2-chloro-5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-11-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=C1C=C(C=C3)Cl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clomipramine hydrochloride
Punto de fusión 189°C to 190°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Índice Merck 14,2387
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.32
Forma física Powder
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Clomipramine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Clomipramine hydrochloride