Learn More
Clorhidrato de clofedanol, TRC
Código de producto. 30356712
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30356712 1 g 1 g
30357266 500 mg -
30366742 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30356712 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5869201G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 511-13-7
Fórmula molecular C17 H20 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 326.26
Sinónimo Chlorphedianol Hydrochloride, Clofedanol Hydrochloride, Benzenemethanol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-α-phenyl-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-α-phenyl-, hydrochloride (9CI), Benzhydrol, 2-chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]-, hydrochloride (7CI,8CI), 1-o-Chlorophenyl-1-phenyl-3-dimethylamino-1-propanol hydrochloride, 2-Chloro-α-[2-(dimethylamino)ethyl]benzhydrol hydrochloride, Chlophedianol hydrochloride, Clofedanol hydrochloride, Coldrin, Detigon, Pectolitan, Refugal, SK 74, SL 501, ULO, Ulone, α-(2-Dimethylaminoethyl)-o-chlorobenzhydrol hydrochloride
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)-3-(dimetilamino)-1-fenilpropano-1-ol; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCC(O)(c1ccccc1)c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clofedanol Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20ClNO.ClH/c1-19(2)13-12-17(20,14-8-4-3-5-9-14)15-10-6-7-11-16(15)18;/h3-11,20H,12-13H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 325.1
Porcentaje de pureza >95%