Descripción
CLNS1A Polyclonal specifically detects CLNS1A in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CLNS1A |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Western Blot 0.4 ug/ml, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 ug/ml, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
| Formulación | PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide |
| N.º de referencia del gen | P54105 |
| Alias de gen | chloride channel regulatory protein, Chloride channel, nucleotide sensitive 1A, chloride channel, nucleotide-sensitive, 1A, Chloride conductance regulatory protein ICln, Chloride ion current inducer protein, ClCI, CLNS1B, I(Cln), ICln, methylosome subunit pICln, Reticulocyte pICln, reticulocyte protein ICln |
| Símbolos de los genes | CLNS1A |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Mostrar más |
For Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?