Learn More
CLK1-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16473788
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16473788 10 mg 10 miligramos
16472856 25 mg 25 miligramos
16470167 50 mg 50 miligramos
16434846 100 mg 100 miligramos
16416517 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16473788 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY103082
MedChemExpress CLK1-IN-1 is a potent and selective of Cdc2-like kinase 1 (CLK1) inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
CLK1-IN-1 is a potent and selective of Cdc2-like kinase 1 (CLK1) inhibitor, with an IC50 of 2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CLK1-IN-1
CAS 2123491-32-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16FN5O
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (61.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C1=CC=C(F)C=C1)N2N=NC3=C2C4=CC(C5=CC=C6C(N=CO6)=C5)=CC=C4N=C3
Peso molecular (g/mol) 409.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.42
Porcentaje de pureza 99.05%
Grado Research
Forma física Solid