Learn More
- Home
- Products
- Productos de pipeta
- Puntas de pipeta
- Puntas para pipetas específicas
- Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
Thermo Scientific™ Puntas de pipeta ClipTip™
Código de producto. 15256303| Código de producto. | Volumen (métrico) | Esterilidad | Formato | Estilo de punta | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15256303 | 1250 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 15296293 | 12,5 μL | No estéril | Racl | Estándar | 960 PCS |
| 15206303 | 12,5 μL | Estéril | Racl | Estándar | paquete de 960 |
| 15226303 | 1250 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 15236303 | 1250 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 15246303 | 1250 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 13216269 | 1000 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 13216249 | 20 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13206259 | 200 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13246259 | 300 μl | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13296259 | 1000 μL | No estéril | Racl | Baja retención | paquete de 768 |
| 13246249 | 20 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | 960 PCS |
| 13296249 | 50 μl | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13236259 | 200 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13276259 | 300 μl | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13226269 | 1000 μL | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 13236249 | 20 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13286249 | 50 μl | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13226259 | 200 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13266259 | 300 μl | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 960 |
| 13206269 | 1000 μL | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención | paquete de 768 |
| 13226249 | 20 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13276249 | 50 μl | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13216259 | 200 μL | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 13256259 | 300 μl | Estéril | Racl | Baja retención | paquete de 960 |
| 15942011 | 12,5 μL | No estéril | Racl | Longitud extendida | paquete de 960 |
| 15952011 | 12,5 μL | Estéril | Racl | Longitud extendida | paquete de 960 |
| 15982011 | 300 μl | No estéril | Racl | Baja retención, Longitud extendida | paquete de 768 |
| 15992011 | 300 μl | Estéril | Gradilla | Retención baja, Longitud extendida | paquete de 768 |
| 15902021 | 300 μl | No estéril | Cubierta de recarga | Baja retención, Longitud extendida | paquete de 960 |
| 15912021 | 300 μl | Estéril | Cubierta de recarga | Baja retención, Longitud extendida | paquete de 960 |
MEJOR PRECIO en promoción! Use el código promocional "27968" para aplicar la oferta.
Descripción
Asegure un sellado seguro de todas las muestras. Las puntas de pipeta Thermo Scientific™ ClipTip™ aportan un sellado seguro con una tecnología de bloqueo única e innovadora que garantiza un sellado completo de todos los canales con fuerzas de fijación y expulsión de la punta mínimas. Trabaje con una confianza que nunca antes había experimentado sabiendo que, una vez que las haya colocado, las puntas se quedarán perfectamente fijadas en su posición y no se aflojarán ni se soltarán, con independencia de la presión que aplique. El innovador diseño con tres fijaciones de bloqueo garantiza que la punta se mantenga fijada con firmeza a la pipeta F1-ClipTip hasta, y solo hasta, el momento en que la suelte.
Características:
- Las puntas de pipeta ClipTip incluyen «clips» que bloquean las puntas en su lugar y forman un sellado completo.
- Cada vez que se colocan las puntas de pipeta ClipTip, sellan a la perfección y no se aflojan, independientemente de la presión que aplique.
- La punta ClipTip se fija con firmeza en la pipeta F1-ClipTip con un ligero toque, lo que elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.
Retención baja
- Cada punta de pipeta ClipTip utiliza tecnología de baja retención para propiciar la máxima recuperación de la muestra.
Calidad demostrada
- Certificadas como material libre de ARNasa, ADNasa, ADN, ATP y endotoxinas.
Respetuosas con el medio ambiente
- El sistema de recarga ClipTip utiliza componentes reciclados y con un 30 % menos de plástico.
Gama de puntas versátil
- Cinco opciones de tamaño disponibles: 20, 50, 200, 300 y 1000 μl
Trazabilidad inmediata
- Cada inserto de punta tiene información del volumen y del lote impreso con tinta; la cómoda clave de color facilita la correspondencia del color del tapón del émbolo de la pipeta F1-ClipTip con el inserto de la gradilla de puntas de pipeta ClipTip correspondientes.
Nota:
la disponibilidad puede variar según el país.
Garantía
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | ClipTip 1250,sin filtro, estéril, recarga |
| Volumen (métrico) | 1250 μL |
| filtradas por | Sin filtro |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | No Autoclavable |
| Longitud (imperial) | 4,06 in |
| Longitud (métrico) | 10,3 cm |
| Formato | Cubierta de recarga |
| Estilo de punta | Baja retención |
| Envase | 8 x 96 puntas/inserto (inserto de recarga) |
| Código de color | Turquesa |
| Para utilizar con (equipo) | Thermo Scientific E1-ClipTip, Thermo Scientific F1-ClipTip |
| Línea de productos | ClipTip |
| Fit for Purpose | Estéril y listo para PCR |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.