Learn More
Memmert™ Pinzas para matraces
Código de producto. 12008471 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de 200 ml, 14 matraces máx.
Matraz de 300 ml, 14 matraces máx.
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
12008471 Matraz de 200 ml, 14 matraces máx. cada uno
12018471 Matraz de 300 ml, 14 matraces máx. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12008471 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor B02693
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Matraz de 200 ml, 14 matraces máx.
Tipo Clip
Tamaño Para matraz de 200 ml; 6 matraces como máximo