Learn More
CLIP4 Antibody (OTI5D10) [DyLight 594], Novus Biologicals™
Código de producto. 30687594 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Código de producto. Cantidad
30687594 0.1 mL
1 options
Código de producto. 30687594 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP344957DL594
Mouse Monoclonal Antibody
CLIP4 Monoclonal antibody specifically detects CLIP4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CLIP4
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5D10
Conjugado DyLight 594
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CAP-GLY domain containing linker protein family, member 4, CAP-Gly domain-containing linker protein 4, FLJ21069, FLJ32705, restin-like 2, Restin-like protein 2, RSNL2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CLIP4(NP_078968) produced in E.coli.
Método de purificación >95%
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79745
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1