Learn More
Clinofibrato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Clinofibrate |
| CAS | 30299-08-2 |
| Fórmula molecular | C28H36O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1,1-Bis[4'-(1''-carboxy-1''-methylpropoxy)phenyl]cyclohexane, 2,2'-[Cyclohexylidenebis(4,1-phenyleneoxy)]bis[2-methyl-butanoic Acid, Lipoclin, S 8527 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H36O6/c1-5-26(3,24(29)30)33-22-14-10-20(11-15-22)28(18-8-7-9-19-28)21-12-16-23(17-13-21)34-27(4,6-2)25(31)32/h10-17H,5-9,18-19H2,1-4H3,(H,29,30)(H,31,32) |
| SMILES | CCC(C)(Oc1ccc(cc1)C2(CCCCC2)c3ccc(OC(C)(CC)C(=O)O)cc3)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[1-[4-(2-carboxibutan-2-iloxi)fenil]ciclohexil]fenoxi]-2-ácido metilbutanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 468.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 468.2512 |