Learn More
Memmert™ Cámara climática ICH
Código de producto. 13437689 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
108 l
256 l
749 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13437689 256 l 1 PCS
13406606 108 l 1 PCS
13477689 749 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 13437689 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICH260
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para pruebas de estabilidad de acuerdo con las directrices de ICH, OMS, EMA, ASEAN, GMP, GLP y GCCP.
Precisa, homogénea y potente: estas tres palabras describen la cámara climática ICH Memmert con tecnología de compresor.
  • Tamaños de modelo: 110, 260, 750
  • Intervalo de ajuste de temperatura: De -10 °C a +60 °C
  • Intervalo de ajuste de humedad: de 10 a 80 % HR
  • Convección: La circulación de aire forzado impulsada por motor (ajustable en pasos del 10 %) garantiza una distribución de temperatura especialmente homogénea
  • Sistema de calefacción con camisa de aire para un calentamiento suave en todo el entorno
  • Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Potente tecnología de compresor con tiempos de recuperación rápidos después de abrir la puerta
  • Uso de sistemas de refrigeración/calefacción sin CFC para ahorrar energía (refrigerante R134a)
  • Puerta de acero inoxidable totalmente aislada con cierre de 2 puntos
La cámara climática ICH ofrece una homogeneidad sin igual de temperatura y humedad, y no deja nada atrás en términos de protección de muestras y control preciso de la temperatura.
Todas las cámaras climáticas Memmert ICH se suministran con un TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
Exactitud de 0,1 °C
Tipos de alarma Acústicas y visuales
Capacidad del estante (métrico) 20 kg
Certificaciones/conformidad CE
compresor Sí
Tipo de controlador TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Descongelación Automático
Capacidad (métrico) 256 l
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Convection Type Forzado
Iluminación Unidad de iluminación opcional
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 9
Tipo de tapón Tipo alemán
Humedad relativa 10 a 80%
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 °C a +60 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Modelo de puerta Puerta de acero inoxidable completamente aislada
Para utilizar con (aplicación) Química analítica, fabricación, microbiología, investigación química, control de temperatura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, minería
Material del bastidor Acero inoxidable
Precisión de humedad 1 %
Visor de humedad 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Rango de humedad Del 10 al 80 %
Fuente de humedad Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Capacidad portante (métrico) 200 kg
Modelo ICH260
N.º de puertas 1
N.º de rejillas 2
Tamaño de puerto Diámetro claro de 40 mm
Línea de productos Cámara climática
Programable Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
Clase de protección Limitador de temperatura mecánico TB, clase de protección 1 según DIN 12880 para apagar el calentamiento aproximadamenet 10 °C por encima de la temperatura nominal; monitor de sobretemperatura y subtemperatura TWW, clase de protección 3.3 o limitador de temperatura ajustable TWB, clase de protección 2, seleccionable en la pantalla
Cantidad 1 unidad
Refrigerante R134a
Resolución Resolución de la pantalla del 0,1 %
Tipos de sensores Sensor de temperatura, 2 sensores Pt100 DIN clase A
Material del estante Acero inoxidable
Condiciones de envío Los aparatos deben transportarse en posición vertical
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura 2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 x 640 x 800 mm
Longitud (métrico) 685 mm
Longitud (métrico) interior 500 mm
Anchura (métrico) 824 mm
Anchura (métrico) interior 640 mm
Altura (métrico) 1552 mm
Altura (métrico) interior 800 mm
Fondo (métrico) 685 mm
Fondo interior (métrico) 500 mm
Peso con embalaje (métrico) 178 kg
Peso (métrico) 153 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1,35 kW
Frecuencia 50/60 Hz