Learn More
Memmert™ Cámara climática ICH con unidad de iluminación
Código de producto. 13497689 Tienda Memmert Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
108 l
256 l
749 l
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13497689 749 l 1 PCS
13447689 108 l 1 PCS
13467689 256 l 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 13497689 Proveedor Memmert™ N.º de proveedor ICH750L
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Ideal para pruebas de estabilidad según la directriz ICH Q1B, opción 2 (fotoestabilidad).
Precisa, homogénea y potente: estas tres palabras describen la cámara climática ICH L Memmert con unidad de iluminación.
  • Tamaños de modelo: 110, 260, 750
  • Intervalo de ajuste de temperatura: De 0 °C a 60 °C
  • Intervalo de ajuste de humedad: de 10 a 80 % HR
  • Unidad de iluminación para pruebas de acuerdo con la directriz ICH Q1B, opción 2 (fotoestabilidad): lámparas fluorescentes con luz blanca fría y lámparas UV en el intervalo espectral como fuentes de luz
  • Unidad de iluminación que consta de 4 luces fluorescentes con luz blanca fría y 2 lámparas UV en el intervalo espectral de 320-400 nm
  • Convección: La circulación de aire forzado (ajustable en pasos del 10 %) garantiza una distribución de la temperatura especialmente homogénea
  • Sistema de calefacción con camisa de aire para un calentamiento suave en todo el entorno
  • Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
  • Potente tecnología de compresor con tiempos de recuperación rápidos después de abrir la puerta
  • Uso de sistemas de refrigeración/calefacción sin CFC para ahorrar energía (refrigerante R134a)
  • Puerta de acero inoxidable totalmente aislada con cierre de 2 puntos
La cámara climática ICH L con la unidad de iluminación no deja nada atrás en precisión para las pruebas de estabilidad y ofrece una homogeneidad de temperatura y humedad sin precedentes. Gracias a la unidad de iluminación programable individualmente por medio de un controlador, ICH L se puede usar de manera flexible según sea necesario.
Todas las cámaras climáticas Memmert ICH se suministran con un TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Especificaciones
Exactitud de 0,1 °C
Tipos de alarma Acústicas y visuales
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Certificaciones/conformidad CE
compresor Sí
Tipo de controlador TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Capacidad (métrico) 749 l
Material de la cámara Acero inoxidable (304/1,4301)
Convection Type Forzado
Iluminación Unidad de iluminación
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 14
Tipo de tapón Tipo alemán
Humedad relativa 10 a 80%
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a +60 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Modelo de puerta Puertas de acero inoxidable completamente aisladas
Para utilizar con (aplicación) Química analítica, fabricación, microbiología, investigación química, control de temperatura, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, minería
Material del bastidor Acero inoxidable
Precisión de humedad 1 %
Visor de humedad 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY)
Rango de humedad Del 10 al 80 %
Fuente de humedad Suministro de humedad con agua destilada del depósito externo mediante bomba de cebado automático
Incluye Iluminación: 2 luces fluorescentes con lámparas UV (intervalo espectral de 315 a 400 nm), 4 luces fluorescentes con luz blanca fría (estándar iluminante D65, 6,5 K)
Aislamiento Puerta de acero inoxidable completamente aislada con bloqueo de 2 puntos (cerradura de la puerta de compresión)
Capacidad portante (métrico) 200 kg
Modelo ICH750L
N.º de puertas 2
N.º de rejillas 2
Tamaño de puerto Diámetro claro de 40 mm
Línea de productos Cámara climática
Programable Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
Clase de protección Limitador de temperatura mecánico TB, clase de protección 1 según DIN 12880 para apagar el calentamiento aproximadamenet 10 °C por encima de la temperatura nominal; monitor de sobretemperatura y subtemperatura TWW, clase de protección 3.3 o limitador de temperatura ajustable TWB, clase de protección 2, seleccionable en la pantalla
Cantidad 1 unidad
Refrigerante R134a
Resolución Resolución de la pantalla del 0,1 %
Tipos de sensores Sensor de temperatura, 2 sensores Pt100 DIN clase A
Material del estante Acero inoxidable
Condiciones de envío Los aparatos deben transportarse en posición vertical
Control de temperatura Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo
Resolución de temperatura 0,1 °C
Sensor de temperatura 2 circuitos de 4 cables Pt100 de clase A
Estabilidad de la temperatura ± 0,1 °C
Temporizador Contador digital de retroceso con ajuste de tiempo objetivo, ajustable desde 1 minuto a 99 días
Garantía 3 años
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 1040 x 1200 mm
Longitud (métrico) 785 mm
Longitud (métrico) interior 600 mm
Anchura (métrico) 1224 mm
Anchura (métrico) interior 1040 mm
Altura (métrico) 1950 mm
Altura (métrico) interior 1200 mm
Fondo (métrico) 785 mm
Fondo interior (métrico) 600 mm
Peso con embalaje (métrico) 309 kg
Peso (métrico) 249 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Tensión 115/230 V
Vataje 1,53 kW
Frecuencia 50/60 Hz