Description
Precisa, homogénea y potente: estas tres palabras describen la cámara climática ICH L Memmert con unidad de iluminación.
- Tamaños de modelo: 110, 260, 750
- Intervalo de ajuste de temperatura: De 0 °C a 60 °C
- Intervalo de ajuste de humedad: de 10 a 80 % HR
- Unidad de iluminación para pruebas de acuerdo con la directriz ICH Q1B, opción 2 (fotoestabilidad): lámparas fluorescentes con luz blanca fría y lámparas UV en el intervalo espectral como fuentes de luz
- Unidad de iluminación que consta de 4 luces fluorescentes con luz blanca fría y 2 lámparas UV en el intervalo espectral de 320-400 nm
- Convección: La circulación de aire forzado (ajustable en pasos del 10 %) garantiza una distribución de la temperatura especialmente homogénea
- Sistema de calefacción con camisa de aire para un calentamiento suave en todo el entorno
- Variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Potente tecnología de compresor con tiempos de recuperación rápidos después de abrir la puerta
- Uso de sistemas de refrigeración/calefacción sin CFC para ahorrar energía (refrigerante R134a)
- Puerta de acero inoxidable totalmente aislada con cierre de 2 puntos
La cámara climática ICH L con la unidad de iluminación no deja nada atrás en precisión para las pruebas de estabilidad y ofrece una homogeneidad de temperatura y humedad sin precedentes. Gracias a la unidad de iluminación programable individualmente por medio de un controlador, ICH L se puede usar de manera flexible según sea necesario.
Todas las cámaras climáticas Memmert ICH se suministran con un TwinDISPLAY.
El TwinDISPLAY ofrece la máxima comodidad para procesos complejos. Si la aplicación requiere una precisión y fiabilidad excepcionales junto con un funcionamiento intuitivo y una protección contra temperatura doble, incluida la alarma visual, los modelos TwinDISPLAY proporcionarán la funcionalidad, la comodidad y la seguridad necesarias. Mediante el intuitivo software de control y registro AtmoCONTROL, incluso los complejos procesos se pueden programar de forma rápida y sencilla. Varias alarmas acústicas, visuales y de protección contra exceso de temperatura, así como posiblemente el envío de un mensaje de alarma automático a una o varias direcciones de correo electrónico dejarán tiempo para las cosas que realmente importan.
Specifications
Specifications
| Exactitud | de 0,1 °C |
| Tipos de alarma | Acústicas y visuales |
| Capacidad del estante (métrico) | 20 kg |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| compresor | Sí |
| Tipo de controlador | TwinDISPLAY. Controlador con microprocesador PID digital multifuncional adaptativo |
| Capacidad (métrico) | 256 l |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304/1,4301) |
| Convection Type | Forzado |
| Iluminación | Unidad de iluminación |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.