Learn More
Clemastina N-óxido, TRC
Código de producto. 30133596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133596 100 mg 100 miligramos
30012152 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC568505100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108825-05-4
Fórmula molecular C21 H26 Cl N O2
Peso molecular (g/mol) 359.89
Sinónimo Pyrrolidine, 2-[2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methyl-, 1-oxide, [R-(R*,R*)]- (9CI), (1RS,2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine 1-Oxide, (1RS,2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine 1-Oxide, [R-(R*,R*)]- 2-[2-[1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine 1-Oxide, Clemastine EP Impurity A
Nombre IUPAC (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-clorofenil)-1-fenil-etoxi]etil]-1-metil-1-oxido-pirrolidina-1-io
SMILES C[C@@](OCC[C@H]1CCC[N+]1(C)[O-])(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clemastine N-Oxide
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClNO2/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)25-16-14-20-9-6-15-23(20,2)24/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3/t20-,21-,23?/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 359.1652