Learn More
Clemastine Fumarate, TRC
Código de producto. 30359787
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30359787 25 mg -
30349437 100 mg -
30354326 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30359787 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC56850025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14976-57-9
Fórmula molecular C21 H26 Cl N O . C4 H4 O4
Peso molecular (g/mol) 459.96
Sinónimo Clemastine fumarate, (2R)-2-[2-[(R)-1-(4-Chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine (E)-butenedioate, Pyrrolidine, 2-[2-[(1R)-1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methyl-, (2R)-, (2E)-2-butenedioate (1:1), Clemastine Fumarate, Pyrrolidine, 2-[2-[(p-chloro-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methyl-, (+)-, fumarate (1:1) (8CI), Pyrrolidine, 2-[2-[1-(4-chlorophenyl)-1-phenylethoxy]ethyl]-1-methyl-, [R-(R*,R*)]-, (E)-2-butenedioate (1:1), (+)-2-[2-[(p-Chloro-α-methyl-α-phenylbenzyl)oxy]ethyl]-1-methylpyrrolidine fumarate, Agasten, Aloginan, Alphamin, Anhistan, Bravegyl, Clemastine fumarate, Clemastine hydrogen fumarate, Fuluminol, HS 592, Inbestan, Kinotomin, Lacretin, Lecasol, Maikohis, Mallermin F, Marsthine, Masletine, Meclastine fumarate, Mecloprodine, Piloral, Reconin, Tavegil, Tavegyl, Tavist, Telgin, Telgin G, Trabest, Xolamin
Nombre IUPAC (E)-pero-2-ácido enedioico; (2R)-2-[2-[(1R)-1-(4-clorofenil)-1-feniletoxi]-1-metilpirrolidina
SMILES CN1CCC[C@@H]1CCO[C@](C)(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3.OC(=O)\C=C\C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Clemastine Fumarate
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClNO.C4H4O4/c1-21(17-7-4-3-5-8-17,18-10-12-19(22)13-11-18)24-16-14-20-9-6-15-23(20)2;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-5,7-8,10-13,20H,6,9,14-16H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t20-,21-;/m1./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.1813