Learn More
CLEC9a Antibody (8F9), FITC, R&D Systems™
Código de producto. 18612119 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18612119 100 μg 100 microlitros
1 options
Código de producto. 18612119 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP308246F
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    702.43€
    618.45€ / 100 microlitros
    Ahorro 83.98€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
CLEC9a Monoclonal specifically detects CLEC9a in Human samples. It is validated for ELISA/Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CLEC9a
Aplicaciones ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 8F9
Conjugado FITC
Formulación PBS
Alias de gen C-type lectin domain family 9 member A, C-type lectin domain family 9, member A, DNGR1, HEEE9341, UNQ9341
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno RBL-2H3 cells expressing human CLEC9a fused to an HA epitope
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 283420
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2a κ