missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CLEC10A/CD301 Antibody (744812), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™

Código de producto. 18588465 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18588465 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18588465 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB48881MFV610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CLEC10A/CD301 Monoclonal antibody specifically detects CLEC10A/CD301 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno CLEC10A/CD301
Aplicaciones Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 744812
Conjugado mFluor Violet 610 SE
Dilución Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CD301 antigen, CD301C-type lectin domain family 10 member A, CLECSF13, CLECSF14macrophage C-type lectin, C-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 14 (macrophage-derived), C-type lectin domain family 10, member A, C-type lectin superfamily member 14, HML2, HMLC-type (calcium dependent, carbohydrate-recognition domain) lectin, superfamilymember 13 (macrophage-derived), Macrophage lectin 2, macrophage lectin 2 (calcium dependent), MGL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CLEC10A/CD301, Gln61-His316, Accession # Q8IUN9
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Immunology
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10462
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.