Learn More
Diversey ClearKlens ECO VH39 20L
Código de producto. 17883105
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 L
Tamaño de la unidad:
20 litros
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
17883105 20 L 20 litros
1 options
Código de producto. 17883105 Proveedor Diversey N.º de proveedor 101107534
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    186.00€
    170.77€ / 20 litros
    Ahorro 15.23€
    8% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Detergente desincrustante ácido orgánico antiespumante para CIP general
  • Altamente eficaz para eliminar depósitos de incrustaciones orgánicas e inorgánicas, mejorando así la eficiencia operativa
  • Altamente eficaz para eliminar muchos revestimientos en la industria farmacéutica
  • Sus propiedades antiespumantes lo hacen adecuado para su uso en condiciones de alta presión y turbulencia, lo que mejora el rendimiento de limpieza
  • Muy bajo contenido de fósforo y nitrógeno, lo que significa que cumple con la mayoría de los requisitos ambientales de los clientes en todas las fronteras
  • Adecuado para la dosificación y el control automatizados por conductividad, lo que garantiza una entrega uniforme del producto
Especificaciones
Volumen (imperial) 5,3 gal
Volumen (métrico) 20 L