Learn More
Diversey™ Detergente ClearKlens Eco
Descripción
- Descalcificador de detergente líquido a base de ácido orgánico desespumado para aplicaciones CIP
- Sin fósforo ni nitrógeno
- Vida útil de 2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Detergente |
| Formulario | Líquido |
| pH | 2,5 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo de recipiente | Recipiente |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| filtradas por | Sin filtrar |
| Volumen (métrico) | 20l |