Learn More
Fisherbrand™ Frascos de pared recta transparentes sin tapón
Código de producto. 11513792 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 mL
60 mL
120 ml
240 ml
960 ml
Tamaño del tapón:
89 mm
43-400 mm
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Cantidad:
12/Cs.
144/caja
24/caja
384/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 144
paquete de 24
paquete de 384
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Cantidad unitSize
11513792 30 mL 43-400 mm 384/paq. paquete de 384
11523792 60 mL 53-400 mm 144/caja paquete de 144
11533792 120 ml 58-400 mm 24/caja paquete de 24
11543792 240 ml 70-400 mm 12/Cs. paquete de 12
11563792 960 ml 89 mm 12/Cs. paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11513792
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Diseñados sin hombros para conseguir la máxima capacidad de almacenamiento y visibilidad del contenido. Los tarros de pared recta transparentes Fisherbrand™ son multiuso.
Clear (Flint) Straight Sided Round Glass Jars are designed without shoulders for maximum storage capacity and content visibility. These multipurpose jars are very versatile. Our straight sided jars are available in a wide variety of sizes, from 1oz to 32oz. Also available in tall/slender style in 8oz and 16oz sizes.
  • Straight sided walls allow for the complete removal of contents
  • Available in a wide variety of sizes, from 1 to 32 oz.
Especificaciones
Capacidad 1 oz., 30mL
Capacidad (métrico) 30 mL
Capacidad (imperial) 1 oz
Color Clear
Material De cristal
Cantidad 384/paq.
Closure Included No
Boca Ancha
Forma Straight-sided, Round
Tipo de producto Straight Sided Round Bottle
Tamaño del tapón 43-400 mm