Learn More
Thermo Scientific™ Placas no estériles transparentes de 96 pocillos con fondo redondo para inmunoanálisis, MaxiSorp
Description
Realice ensayos colorimétricos con resultados fiables y reproducibles con las placas Thermo Scientific™ de 96 pocillos no estériles de fondo redondo para inmunoensayos, que se ofrecen con una selección de superficies para una unión óptima. Ofrece placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™ ideales para inmunoensayos de fase sólida cuantitativos y cualitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos
- Poliestireno transparente
- Cuatro opciones de superficie para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies
- PolySorp e Immulon 1B para la adsorción de moléculas hidrófobas
- Immulon 2HB es ligeramente hidrófila y une una amplia gama de biomoléculas.
- MaxiSorp es hidrófila e ideal para ensayos de anticuerpos sándwich
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país.
Specifications
Specifications
| Código de barras | Sin código de barras |
| Propiedad de unión | hidrófobos |
| Formato | Estándar |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 50 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 280 μl |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.