Learn More
Kartell™ Mangueras de PTFE transparentes
Código de producto. 10544801
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
2 mm
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
12 mm
Tamaño de la unidad:
5 metros
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10544801 12 mm 5 metros
10596891 2 mm 5 metros
10185191 3 mm 5 metros
10083081 6 mm 5 metros
10397981 4 mm 5 metros
10033501 8 mm 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10544801 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0390800
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las mangueras transparentes de PTFE de Kartell™ tienen una resistencia excepcional a los productos químicos, lo que las hace adecuadas para la mayoría de las condiciones de temperatura ambiente y fluidos que se encuentran en la industria alimentaria
  • Buena resistencia a ácidos, bases y disolventes.
  • Pueden soportar temperaturas de hasta 260 °C
  • Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Descripción 12 x 14mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 12 mm
Material PTFE
Diámetro exterior (imperial) 14 mm
Longitud global (métrico) 5 m
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 260 °C
Cantidad de embalaje 1 paquete
Tamaño de los tubos 12 x 14mm
Color Transparente
Max. Operating Temperature (Metric) 260 °C