Learn More
Karl Hecht™ Botellas de vidrio transparente de cuello ancho
Código de producto. 10563842
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10563842 250 mL cada uno
10227571 50 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10563842 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 41311018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.57€
    8.44€ / paquete de 1
    Ahorro 4.13€
    32% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Fabricado en vidrio transparente para una excelente visibilidad del contenido.
  • Con tapón de vidrio y esmerilado
  • Cuello ancho para un fácil acceso al contenido
  • Disponibles en diferentes capacidades
Especificaciones
Capacidad (métrico) 250 mL
Color Ámbar
Material De cristal
Closure Included Sí
Altura (métrico) 128 mm
Material del cierre Vidrio
Diámetro (métrico) 69 mm
Tipo de tapón Tapón de tierra