Learn More
Karl Hecht™ Botellas de vidrio transparente de cuello ancho
Descripción
- Con tapón de vidrio y esmerilado
- Cuello ancho para un fácil acceso al contenido
- Disponibles en diferentes capacidades
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Color | Transparente |
| Incluye | Tapón de vidrio esmerilado |
| Material | De cristal |
| Claridad | Eliminar |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Forma | Forma redonda |
| Altura (métrico) | 76 mm |
| Tipo de producto | Tarro de almacenamiento |
| Mostrar más |