Learn More
Thermo Scientific™ Placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoanálisis
BIOPHARMA
Código de producto. 10737931
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
MaxiSorp
PolySorp
Los recipientes:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
60 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie Los recipientes unitSize
10737931 PolySorp No 60 PCS
10098860 MaxiSorp No 60 PCS
10777621 MaxiSorp Sí 60 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Código de producto. 10737931 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 446140
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida con estas placas de 96 pocillos no estériles disponibles con una gran variedad de superficies de unión.
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida con las placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoensayos Thermo Scientific™, entre las que se incluyen las placas Nunc™, Immulon™ y Microtiter™. Elija entre una amplia variedad de superficies de unión para unos resultados fiables y reproducibles en ensayos colorimétricos.
Placas sólidas de 96 pocillos
  • Poliestireno transparente
  • Opciones de cuatro superficies para conseguir una unión óptima
  • Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies
  • PolySorp para la adsorción de moléculas hidrófobas
  • MaxiSorp es hidrófila e ideal para ensayos de anticuerpos sándwich
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 446612 incluye certificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Propiedad de unión hidrófobos
Los recipientes No
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 60 cajas
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 250 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie PolySorp
Forma del pocillo Redondo
N.º por caja 60
N.° por paquete 5
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Lípidos
Diseño del pocillo C96