Learn More
Ansell™ Delantal de protección con mangas BCAS para quimioterapia BioClean™
Código de producto. 15258108
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15258108 Grande paquete de 40
1 options
Consulte el paquete de validación del producto o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener datos específicos sobre el uso de prendas con fármacos citotóxicos. Las prendas utilizadas para la protección contra estos f
Código de producto. 15258108 Proveedor Ansell™ N.º de proveedor BCASL
Haga acopio y ahorre hasta un 60 %
Usar código promocional 28009
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Consulte el paquete de validación del producto o póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Ansell para obtener datos específicos sobre el uso de prendas con fármacos citotóxicos. Las prendas utilizadas para la protección contra estos f
El delantal de protección con mangas BCAS para quimioterapia Ansell™ BioClean™ proporciona protección contra una serie de fármacos citotóxicos.
  • Probado contra las normas de permeabilidad
  • ASTM F739-12
  • Costuras de unión ultrasónica con cinta protectora
  • Cintas para atarlo en la parte trasera
  • Cierre de cuello ajustable
  • Material ligero y con bajo nivel de generación de pelusas CleanTough
  • Sin silicona
  • Fabricados en una planta con certificaciones ISO 9001:2015 y (UE) 2016/425 de módulo D
  • Cumple el Reglamento sobre equipos de protección personal (UE) 2016/425 de la categoría 3
  • Testados conforme a la norma EN ISO 13034:2005 + A1:2009: Ropa de protección contra productos químicos líquidos (tipo PB [6])
  • Testados conforme a la norma EN 14325: Ropa de protección contra productos químicos
  • Testados conforme a la norma de permeación ASTM F739-12
  • Procesados en un entorno NEBB con certificado ISO Clase 4
  • Testados conforme a las normas:EN 530, resistencia a la abrasión; EN 6530, resistencia a la penetración de líquidos; EN 13934-1, resistencia a la tracción; EN 9073-4, resistencia al desgarro trapezoidal; EN 863, resistencia a la punción; y EN 13935-2, resistencia a la costura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Grande
Para utilizar con (aplicación) Protector de quimioterapia
Tipo de producto Delantal protector de quimioterapia
Material Polietileno, polipropileno
Color Azul
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Tipo de costura Unido ultrasónicamente con cinta protectora
Estilo de manga Manga larga
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, ASTM F739-12, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2
Cinco (5) años a partir de la fecha de fabricación. Almacenar en un lugar fresco y seco (≤ 40 °C) alejados de la luz solar directa y de la luz fluorescente.