Learn More
CleanSpace™ Media máscaras HALO para el conjunto de respirador purificador de aire eléctrico
Código de producto. 15990032 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15990032 Pequeño cada uno
1 options
Código de producto. 15990032 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor CS3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    211.94€
    127.38€ / paquete de 1
    Ahorro 84.56€
    39% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Diseñado específicamente para completar el sistema HALO CleanSpace y encajar rápidamente en las unidades de alimentación. Las medias máscaras están hechas de una silicona suave que se amolda fácilmente a la cara y no causa dermatitis alérgica.
  • Utilizado con el revolucionario CleanSpace HALO: ligero, sin mangueras ni correas
  • Medias máscaras disponibles en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo
  • Materiales: Almohadilla de silicona suave, clips de nailon y policarbonato (válvula de exhalación).
  • Adaptador de prueba de ajuste de mascarilla disponible para TSI Portacount™ prueba de ajuste
  • Fácil de retirar
  • Compatible con la mayoría de los protocolos de limpieza y desinfección
  • Transparente, facilita la comunicación
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS1716: 2012
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12942
Tipo de producto Media máscara de PAPR
Tamaño Pequeño
Modelo de máscara/cabeza Solo media máscara
Para utilizar con (aplicación) Centros de atención primaria de la salud, producción farmacéutica, laboratorios, centros de investigación con animales y personal de respuesta a emergencias/desastres
Clasificación de seguridad intrínseca (IS) No
Modelo CS3003
Si necesita un equipo intrínsecamente seguro, consulte las aprobaciones intrínsecamente seguras de su centro. Estas medias máscaras NO están certificadas como intrínsecamente seguras.