Learn More
CleanSpace™ Media máscaras HALO para el conjunto de respirador purificador de aire eléctrico
Tienda CleanSpace Technology ProductosDescripción
- Utilizado con el revolucionario CleanSpace HALO: ligero, sin mangueras ni correas
- Medias máscaras disponibles en 3 tamaños para facilitar un buen sellado y un ajuste cómodo
- Materiales: Almohadilla de silicona suave, clips de nailon y policarbonato (válvula de exhalación).
- Adaptador de prueba de ajuste de mascarilla disponible para TSI Portacount™ prueba de ajuste
- Fácil de retirar
- Compatible con la mayoría de los protocolos de limpieza y desinfección
- Transparente, facilita la comunicación
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 12942 |
| Tipo de producto | Media máscara de PAPR |
| Tamaño | M |
| Modelo de máscara/cabeza | Solo media máscara |
| Para utilizar con (aplicación) | Centros de atención primaria de la salud, producción farmacéutica, laboratorios, centros de investigación con animales y personal de respuesta a emergencias/desastres |
| Clasificación de seguridad intrínseca (IS) | No |
| Modelo | CS3004 |
Si necesita un equipo intrínsecamente seguro, consulte las aprobaciones intrínsecamente seguras de su centro. Estas medias máscaras NO están certificadas como intrínsecamente seguras.