Learn More
CleanSpace™ Máscara facial completa HALO para conjunto de PAPR
Código de producto. 15920042 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio/grande
Pequeño
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15920042 Pequeño cada uno
15930042 Medio/grande cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15920042 Proveedor CleanSpace™ N.º de proveedor CS3006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Compatibles con respiradores HALO CleanSpace, las máscaras faciales completas se enganchan rápidamente en las unidades de alimentación y proporcionan una visión panorámica ideal. Las máscaras orinasales están hechas de una silicona suave que se amolda fác
  • Utilizado con el revolucionario CleanSpace HALO: ligero, sin mangueras ni correas
  • Visor panorámico amplio
  • Revestimiento resistente a arañazos y disolventes, materiales resistentes al envejecimiento
  • Adecuado para largos períodos de desgaste
  • Adaptador PortaCount integrado para las pruebas de ajuste de mascarilla
  • El flujo de aire de presión positiva y la máscara orinasal interna evitan el empañamiento
  • Respiración fácil y sin resistencia incluso durante esfuerzos pesados
  • El diseño de silicona del sello del visor se ajusta a la cara para una protección y comodidad óptimas.
  • La máscara orinasal interior tiene un diseño de cierre con clip que hace fácil su extracción para la limpieza
  • Mylar diafragma fonador para una comunicación clara en el trabajo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS1716: 2012
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 12942
Tipo de producto Solo máscara facial completa de PAPR
Tamaño Pequeño
Modelo de máscara/cabeza Solo máscara facial completa
Para utilizar con (aplicación) Atención sanitaria, laboratorios, farmacias y respuestas de emergencia
Clasificación de seguridad intrínseca (IS) No
Modelo CS3006
Si necesita un equipo intrínsecamente seguro, consulte las aprobaciones intrínsecamente seguras de su centro. Estas medias máscaras NO están certificadas como intrínsecamente seguras.