Descripción
- Ligero y cómodo
- Sistema AirSensit™ para el control de la presión de la mascarilla y el flujo de aire sensible a la respiración
- Sistema de un solo botón y modo de espera y modos de inicio/stop automáticos para que sea fácil de poner/quitar
- Arnés de apoyo fácil de usar
- Detección de bloqueo de filtro compensado por altitud
- Tiempo de funcionamiento prolongado: hasta 8 horas y carga rápida de la batería: < 2 horas
- Se puede someter a la prueba de ajuste cuantitativa de máscara (Portacount)
- Compatible con todas las medias máscaras CleanSpace
- Compatible con todos los filtros CleanSpace: Filtros de partículas y gases combinados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Conjunto de PAPR, sin protector de cabeza |
| Modelo | PAF-0034 |
La máscara se vende por separado