Descripción
- Compatible con el respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace 2™ (PAF-0034)
- Se utiliza con el revolucionario respirador CleanSpace™: ligero, sin mangueras ni cinturones
- Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
- Permite sudoración y ofrece transpiración
- Fácil de lavar, secado rápido
- Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
- Fácil y rápido de cambiar
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS1716: 2012, EN 12942 (Marcado CE) |
| Desechables | Reutilizables |
| Material | Poliéster, nailon y velcro |
| Tipo de producto | Arnés de cabeza |
| Para utilizar con (equipo) | PAF-1034, PAF-2034 |
| Modelo | PAF-0030 |
| Requisitos de almacenamiento | Conservar entre -10 °C y +55 °C. |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 580 x 220 mm |
| Peso (métrico) | 69 g |