Learn More
Micronova™ Limpiador
Código de producto. 13117296 Tienda Micronova Productos
Código de producto. 13117296 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor IC120
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Micronova LoNa™ hand soap and glove cleanser is a low sudding soap for cleanroom use.
LoNa, low sodium, controlled environment, low sudsing, pH balanced for smooth skin, amber
Especificaciones
Descripción LoNa™ hand soap and glove cleanser
Para utilizar con (aplicación) Fomulated for high-tech cleanrooms before and after gowning
Envase Pump bottle
Volumen (métrico) 500 mL