Learn More
MMP-3 Antibody (50647), DyLight 488, R&D Systems™
Código de producto. 18003104 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mL
Tamaño de la unidad:
0.50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18003104 0.5 mL 0.50 ml
1 options
Código de producto. 18003104 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB513K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    990.53€
    865.20€ / 0.5 ml
    Ahorro 125.33€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MMP-3 Monoclonal specifically detects MMP-3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MMP-3
Aplicaciones CyTOF, Flow Cytometry (Intracellular Staining), Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 50647
Conjugado DyLight 488
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CHDS6, EC 3.4.24, EC 3.4.24.17, matrix metallopeptidase 3 (stromelysin 1, progelatinase), matrix metalloproteinase 3 (stromelysin 1, progelatinase), Matrix metalloproteinase-3, MGC126102, MGC126103, MMP-3, proteoglycanase, SL-1, STMY, STMY1MGC126104, STR1, stromelysin-1, transin-1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Chinese hamster ovary cell line CHO-derived recombinant human MMP-3, Tyr18-Cys477, Accession # P08254
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.5 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Cancer, Extracellular Matrix
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus