Descripción
El Micronova Sala limpia NovaSqueegee™ es una herramienta de acero inoxidable que viene de serie con una hoja de goma reemplazable y cuenta con un accesorio de mango de desconexión rápida para uso opcional con los mangos de la serie SSU.
- Rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho
- Diseñado para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia
- Fabricado con acero inoxidable electropulido 304
- Hojas de repuesto de caucho disponibles
- Disponible en tamaños de 30, 45 y 55 cm
- Accesorio de mango de desconexión rápida
- Para usarse con mangos universales de la serie SSU
- Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Espátula |
| Color-coded | N.º |
| Tipo de mango | Desconexión rápida |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Gris |
| Desechables | Reutilizable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para limpiar paredes, ventanas y pantallas |
| Para utilizar con (equipo) | NovaSqueegee |
| Longitud (imperial) | 12 in |
| Mostrar más |