Learn More
Chemsplash Paño blanco sin pelusa para salas blancas
Código de producto. 30058138
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
30,5 x 35,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
30058138 30,5 x 35,5 cm cada uno
1 options
Código de producto. 30058138 Proveedor Chemsplash N.º de proveedor 4916.400.999
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    115.02€
    90.20€ / paquete de 500
    Ahorro 24.82€
    21% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las toallitas sin pelusa para salas blancas miden 305 x 355 mm. También disponible en irradiado.
Chemsplash Paño sin pelusa para salas blancas
  • Tamaño: 305 x 355 mm
  • 60 GSM
  • Material: Celulosa / Fibra de poliéster
Descripción: El Chemsplash La toallita sin pelusa para salas blancas mide 305 x 355 mm y está hecha de una mezcla de fibras de celulosa y poliéster. Está diseñado para entornos de salas blancas donde las propiedades sin pelusa son esenciales. También disponible en forma irradiada para una mejor esterilidad.
Especificaciones
Tipo de producto Toallita estéril
Longitud (imperial) 30.5 cm
Longitud (métrico) 30.5 cm
Anchura (imperial) 35.5 cm
Anchura (métrico) 35.5 cm
Material Poliéster Celulosa
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Un solo uso
Dimensiones (L x An) 30,5 x 35,5 cm
Cantidad de embalaje 500/Caja
Tela 1-ply