Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para plásticos
Código de producto. 15809551 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Nailon
PVC
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Polipropileno
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones (L x An) unitSize
15809551 Polietileno de alta densidad (HPDE) 50 x 50 mm cada uno
15899541 Polietileno de alta densidad (HPDE) 100 x 100 mm cada uno
15829551 Nailon 50 x 50 mm cada uno
15819551 Nailon 100 x 100 mm cada uno
15849551 Polipropileno 50 x 50 mm cada uno
15839551 Polipropileno 100 x 100 mm cada uno
15869551 PVC 50 x 50 mm cada uno
15859551 PVC 100 x 100 mm cada uno
15869561 Politetrafluoroetileno (PTFE) 50 x 50 mm cada uno
15859561 Politetrafluoroetileno (PTFE) 100 x 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15809551 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8644H50
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos plásticos.
  • Pruebas disponibles para HDPE, nailon, PP, PTFE y PVC
  • Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Tipo de producto Cupón de limpieza
Dimensiones (L x An) 50 x 50 mm
Para utilizar con (aplicación) Prueba y validación del régimen de limpieza
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)