Descripción
- Pruebas disponibles para aluminio, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316
- Todos los metales también están disponibles para el pulido brillante o el acabado satinado
- Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cupón de limpieza |
| Dimensiones (L x An) | 100 x 100 mm |
| Acabado | Pulido brillante |
| Para utilizar con (aplicación) | Prueba y validación del régimen de limpieza |
| Material | Acero inoxidable (304) |