Learn More
Sampling Systems™ Cupones de limpieza para metal
Código de producto. 15829561 Tienda Sampling Systems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable (304)
Acero inoxidable (316)
Aluminio
Dimensiones (L x An):
100 x 100 mm
50 x 50 mm
50 x 50 mm
Acabado:
Acabado satinado
Pulido brillante
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Dimensiones (L x An) Acabado Tamaño de la unidad
15829561 Acero inoxidable (316) 100 x 100 mm Acabado satinado cada uno
15889541 Aluminio 50 x 50 mm Pulido brillante cada uno
15899551 Acero inoxidable (304) 50 x 50 mm Pulido brillante cada uno
15809561 Acero inoxidable (304) 50 x 50 mm Acabado satinado cada uno
15839561 Acero inoxidable (316) 50 x 50 mm Pulido brillante cada uno
15849561 Acero inoxidable (316) 50 x 50 mm Acabado satinado cada uno
15879541 Aluminio 100 x 100 mm Pulido brillante cada uno
15879551 Acero inoxidable (304) 100 x 100 mm Pulido brillante cada uno
15889551 Acero inoxidable (304) 100 x 100 mm Acabado satinado cada uno
15819561 Acero inoxidable (316) 100 x 100 mm Pulido brillante cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15829561 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 8644S6100S
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Pruebe y valide su régimen de limpieza con esta gama de cupones de validación de limpieza para diversos metales.
  • Pruebas disponibles para aluminio, acero inoxidable 304 y acero inoxidable 316
  • Todos los metales también están disponibles para el pulido brillante o el acabado satinado
  • Hay dos tamaños disponibles para cada configuración, ya sea 50 x 50 mm o 100 x 100 mm
Especificaciones
Tipo de producto Cupón de limpieza
Dimensiones (L x An) 100 x 100 mm
Acabado Acabado satinado
Para utilizar con (aplicación) Prueba y validación del régimen de limpieza
Material Acero inoxidable (316)