Learn More
Cytiva CleanGel para IEF
Código de producto. 10237754 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10237754 5 paquete de 5
1 options
Código de producto. 10237754 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18103532
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Realice procedimientos sensibles utilizando geles prefundidos que se laven y se sequen con cuidado tras la fundición para eliminar los catalizadores y el material no polimerizado
  • Personalice las separaciones IEF rehidratando en una mezcla adecuada de anfólitos portadores y otros aditivos como detergentes o desnaturalizantes
  • Manipule los geles mecánicamente estables con soporte de plástico con confianza
  • Ofrecen un rendimiento de gel mejorado con gradientes más rápidos y estables, menos artefactos y ensayos de cimograma más sencillos
  • Antes de usar, rehidrate usando el cómodo accesorio GelPool (n.º de fabr. 18-1031-58); que devuelve el gel a su grosor original de 0,5 mm
  • Composición del gel: Gel de poliacrilamida (5 %T/3 %C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción IEF CleanGel
Color Transparente
Formato Precast Gel
Tipo de separación Isoelectroenfoque
Para utilizar con (aplicación) Química analítica, los geles IEF ResearchCleanGel ofrecen un mejor rendimiento del gel con gradientes más rápidos y estables, menos artefactos y ensayos de cimogramas más sencillos
Material Película de poliéster
Cantidad 5
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Grosor (imperial) 0,019 in
Grosor (métrico) 0,05 cm
Longitud (métrico) 110 mm
Tipo de producto Gel prefundido