Learn More
Scotch-Brite™ Almohadillas & para suelo de doble cara de limpieza y abrillantado
Código de producto. 17168760
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
305 mm
610 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
17168760 305 mm paquete de 5
17178760 610 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17168760 Proveedor Scotch-Brite™ N.º de proveedor 7100147921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    80.93€ / paquete de 5
    Ahorro 100.07€
    55% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-01-2027
Esta almohadilla de limpieza diaria 2 en 1 para fregadores de baja velocidad aumenta gradualmente el brillo con el uso repetido.
  • Limpian y abrillantan en el mismo paso.
  • Para su uso con un fregador de baja velocidad
  • Ahorre costes y mano de obra al reducir o eliminar la necesidad de bruñido.
  • Eliminan las marcas negras 3 veces más rápido que las almohadillas de limpieza tradicionales.
  • Las almohadillas de doble cara duran más que las almohadillas de limpieza tradicionales.
  • Eficaces en la mayoría de suelos duros con y sin revestimiento, lo que incluye VCT, vinilo, caucho, mármol, piedra, terrazo, granito y hormigón, solo con agua o un limpiador neutro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Almohadillas de limpieza
Color Marrón
Diámetro (métrico) 305 mm
Para utilizar con (aplicación) Limpieza y pulido
Para utilizar con (equipo) Fregadores de baja velocidad
Modelo 2 en 1