Descripción
Claudin-8 Monoclonal specifically detects Claudin-8 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining).
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Claudin-8 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 474210 |
| Conjugado | APC |
| Dilución | Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | claudin 8, human CLDN8 gene for claudin-810claudin-8 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-8, Met1-Val225 (Ser151Pro), Accession # P56748 |
| Mostrar más |