missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-7 Antibody [Janelia Fluor™ 646], Novus Biologicals™

Código de producto. 30605101 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30605101 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30605101 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP347592JF646

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Claudin-7 Polyclonal antibody specifically detects Claudin-7 in Human samples. It is validated for ELISA,Serum
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Claudin-7
Aplicaciones ELISA
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 646
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen CEPTRL2, claudin 7, claudin-1, claudin-7, CLDN-7, clostridium perfringens enterotoxin receptor-like 2, CPETRL2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno claudin 7. (Uniprot# O95471)
Método de purificación Immunogen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Breast Cancer, Cancer
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1366
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.