Learn More
Claudin-5 Antibody (3D8), Novus Biologicals™
Código de producto. 18389747 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18389747 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18389747 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00007122M01
Mouse Monoclonal Antibody
Claudin-5 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-5 in Human samples. It is validated for ELISA, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Claudin-5
Aplicaciones ELISA, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3D8
Conjugado Unconjugated
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_003268
Alias de gen AWALTransmembrane protein deleted in VCFS, BEC1, claudin 5, claudin-5, CPETRL1, TMVCFTMDVCF, transmembrane protein deleted in velocardiofacial syndrome
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno CLDN5 (NP_003268, 29 a.a. ~ 81 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. MWQVTAFLDHNIVTAQTTWKGLWMSCVVQSTGHMQCKVYDSVLALSTEVQAAR
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cellular Markers
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7122
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ