missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Claudin-17 Antibody (410509), DyLight 550, Novus Biologicals™

Código de producto. 18535457 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18535457 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18535457 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor FAB4619L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Claudin-17 Monoclonal antibody specifically detects Claudin-17 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Claudin-17
Aplicaciones Flow Cytometry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 410509
Conjugado DyLight 550
Dilución Flow Cytometry, Intracellular Staining by Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen claudin 17, human CLDN17 gene for claudin-17, 10claudin-17, MGC126552, MGC126554
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human Claudin-17, Met1-Val224, Accession # P56750
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 26285
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.