Descripción
Claudin-12 Monoclonal specifically detects Claudin-12 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | Claudin-12 |
| Aplicaciones | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 393314 |
| Conjugado | FITC |
| Dilución | Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | claudin 12, claudin-12 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | HEK293 human embryonic kidney cell line transfected with human Claudin-12, Met1-Thr244, Accession # NP_036261 |
| Mostrar más |