Learn More
Kartell™ Probetas de medición de perfil alto de polipropileno translúcido con graduaciones en azul
Código de producto. 10663282
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml
10 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
Graduaciones:
10 ml
100 ml
10 ml
20 ml
200 ml
5 ml
50 ml
Permanente
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 12
paquete de 30
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
10663282 1000 ml 100 ml cada uno
15805577 250 ml 20 ml paquete de 12
15885567 25 ml 5 ml paquete de 30
15895567 50 ml 10 ml paquete de 30
10450163 100 ml 10 ml cada uno
10653282 500 ml 50 ml cada uno
10663472 - 200 ml cada uno
15875567 10 ml Permanente paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Código de producto. 10663282 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0256600
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para una mayor durabilidad, claridad y buena resistencia química. Las probetas de medición de perfil alto de polipropileno esterilizables en autoclave con graduaciones azules Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para medir el volumen de líquidos en un laboratorio.
  • Las graduaciones permanentes de color azul nítido proporcionan claridad y reproducibilidad
  • La estructura de polipropileno puede soportar temperaturas de hasta 120 °C
  • Perfil alto, base pentagonal para dar estabilidad
  • Clase B
  • Esterilizable en autoclave
  • Adecuado para productos alimenticios
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1000 ml
Material Polipropileno
Tolerancia ±10 ml
Certificaciones/conformidad ISO 6706-1981 (E)
Clase Clase B
Báscula Graduaciones azules permanentes
Diámetro (métrico) 66 mm
Graduaciones 100 ml
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Límite de error ±10 ml, ±10 ml
Temperatura máxima 100 °C, 100 °C
Subdivisión 10 ml
Forma Cilíndrico
Para utilizar con (aplicación) Productos alimenticios
Color de escala Azul
Altura (métrico) 439 mm
Tipo Probeta de medición graduada